Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I, Rattenschwanz-Kulturschale
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10555421
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Menge:
10/Karton
100/Karton
20/Karton
40/Karton
5/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
40 Stück
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10555421
Marke: Corning™ 356401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Ideal für Anwendungen mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Rund
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 21,3 cm²
Material Polystyrol
Form Rund
Oberflächenbehandlung Kollagen Typ I
Typ Zellkultur-Schale
Enthält Deckel
Menge 100/Karton
Durchmesser (metrisch) 60 mm