Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I, Rat Tail Kulturschale
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Marke: Corning™ 356450
Additional Details : Gewicht : 1.13000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Ideal für Anwendungen mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Kollagen Typ I | |
Deckel | |
100 mm |
Inklusive Verschluss | |
Rund | |
58,1 cm² | |
Rund | |
Zellkultur-Schale | |
40/Karton |