Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I, Rat Tail Kulturschale
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Marke:  Corning™ 354551
Additional Details : Gewicht : 0.53000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10185760
  • 135.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für Anwendungen mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
Durchsichtig
Polystyrol
Kollagen Typ I
Deckel
150 mm
Inklusive Verschluss
Rund
151,9 cm².
Rund
Zellkultur-Schale
5/Karton