Learn More
Corning™ BioCoat Collagen I X10 96 Well Plate, Half Area, With Lid Nonsterile
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparent, runde Wells
- Flacher Boden
- Nicht steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Format | Halbfläche |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Kollagentyp I |
| Wellform | Runder, flacher Boden (F-Well) |
| Mehr anzeigen |