Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Mehrfachwell-Platten
Click to view available options
Kulturfläche:
0,75 cm2
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparent, runde Wells
- Flacher Boden
- Steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 6 x 8 |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kulturfläche | 0,75 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Mehr anzeigen |