Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Multiwell-Kulturobjektträger aus Glas
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
8
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparent, runde Wells
- Flacher Boden
- Steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kulturplatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Anzahl pro Packung | 3/Packung |
| Anzahl pro Karton | 12/Karton |
| Oberflächenbeschichtung | Kollagen I |
| Anzahl Wells | 8 |