Learn More
Corning™ 96-Well-Assay-Platten aus speziellem optischem Glas mit niedriger Fluoreszenz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10113861 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10113861
Marke: Corning™ 3615
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Spektroskopie, Polarisierung und Bildgebung
  • Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Optisch klarer flacher Boden erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 4 Innenpackungen mit je 25 Stück
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Produkttyp 96-Well-Assay-Mikrotiterplatte (unbehandelt)
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 360 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektroskopie, Polarisation und Bildgebung
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 25/Packung
Menge 100/Karton