Beschreibung
- Zellkultur-Mikrotiterplatten sind steril und pyrogenfrei.
- Deckel sind, sofern angegeben, erhältlich.
Kat.-Nr. 3798 und 3898 wurden verarbeitet, um die Hydrophilie für Hämagglutinations- und ähnliche Tests zu verbessern.
Die Artikelnummern 3585 und 3595 verfügen über spezielle Deckel mit geringer Verdunstung.
Artikelnummer 3841 wird aseptisch hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 50/Pk., 100/Cs. |
| Bindungsart | TC-behandelt |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | Assay-Platte |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 360 μl |
| Mehr anzeigen |