Learn More
Corning™ X500 IVF-Gewebekulturschalen,60 mm f
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10490472 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10490472
Marke: Corning™ 3260
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das fortschrittliche Mittelwelldesign unterstützt die Isolierung, einfache Handhabung und volle Sichtbarkeit der Zellen.
Polystyrolschale verfügt über eine 1 ml abgeschrägte Kantenmarkierung für die bequeme Mediendispension, einen 45°-Winkel zur Trichterzelle im mittleren Well und eine abgeschrägte Einführung für zusätzlichen Platz, um mit der Pipette zu manövrieren.
  • Zertifiziert nicht-pyrogenisch; für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Äußerer Graben bietet Befeuchtung für Proben und lässt sich leicht zwischen verschiedenen Applikationen waschen
  • Der äußere Well-Boden hebt die Schale von der Tischfläche ab, um Kratzer auf optischen Oberflächen zu verhindern
  • Beads auf dem Deckel bieten Belüftungsaussparungen für einen gleichmäßigen Gasstrom
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Kapazität: Center-Well, 3 ml; äußerer Graben, 10 ml
Bestellinformation
Durchmesser: Center-Well, 0.77 Zoll (19.6 mm); Petrischale, 2.33 Zoll (60 mm). Höhe: 0.62 Zoll (15.7 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 10 ml (Well außen), 3 ml (Well innen)
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Typ Zellkultur-Schale
Arbeitsvolumen (metrisch) 10 ml
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 500/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Höhe (metrisch) 15,7 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen