Learn More
Corning™ 50 ml Easy ID Polypropylen-Zentrifugenröhrchen mit Farbstreifen
Einfache Identifizierung von Proben in durchsichtigen, mit Farbstreifen versehenen Polypropylenröhrchen, die die Aufkleberkennzeichnung ersetzen.
Marke:  Corning™ 431528
Additional Details : Gewicht : 5.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447471
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Konischer Boden
  • Verschlusskappe mit Dichtring
  • Max. RZB: 15,500 xg
  • Steril, nicht-pyrogenisch und zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
  • Empfohlene Arbeitstemperatur: 0 bis 40 °C
  • Verformungstemperatur: 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Polypropylene
114.4 mm
Yes
Single-use
Safe for air shipping
29.1 mm
15,500 x g