Learn More
Corning™ X500 KAPPE F. 50ML ZENTRIROEHRCHE .
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11353785 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11353785 50 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11353785 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 431473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 CHF
    104.53 CHF / 500 Stück
    Sparen 7.47 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der CentriStar™ Verschluss mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite bietet verbesserte Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerollten Rand für einfacheres Greifen.Auslaufsicheres Design mit einem revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen nahezu vollständig verhindert.
Der CentriStar™ Verschluss mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite bietet verbesserte Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerollten Rand für einfacheres Greifen. Auslaufsicheres Design mit einem revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen nahezu vollständig verhindert.Informationen zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften der Corning Kunststoff-Zentrifugenröhren sowie wichtige Hinweise zu ihrer sicheren Verwendung entnehmen Sie den unten  aufgelisteten Ressourcen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 22,6 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchenkappe
Material HDPE
Farbe Orange
Anzahl pro Packung 100/Packung
Anzahl pro Karton 500/Karton
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 ml Zentrifugenröhrchen