Learn More
Corning™ 384-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
White, Mit durchsichtigem Boden
Wellfarbe:
Klar
Schwarz
Weiß
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Ideal für homogene Assays wie z.B. Fluoreszenz-Polarisations und Szintillations-Proximitäts-Assays
- Die modifizierte Polymeroberfläche ist nichtionisch hydrophil und minimiert die Bio-Interaktion in den Wells, um unspezifische Bindungs- und Reagenzienkosten zu reduzieren
- Reduziert deutlich die Bindung von Proteinen und Nukleinsäuren an Polymere, erhält die Enzymaktivität und hemmt die Adhäsion einer Reihe von Zelllinien. Stabil gegenüber EtOH-haltigen wässrigen Lösungen
- Zur Verwendung bei Temperaturen von 4 bis 37 °C (39 bis 99 °F)
- Wells mit flachen Böden
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Plattenlesegeräten, Liquid-Handling- und Robotersystemen
Generische barkodierte Platten
- Das Barcode 128-Format gewährleistet Kompatibilität mit den meisten Barcode-Scanning- und Softwaresystemen
- Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells leicht zu erkennen
- Etiketten auf allen vier Seiten der Platte. Keine laufenden Nummernduplikate
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | White, Mit durchsichtigem Boden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme |
| Material | Polystyrene |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 80 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |