Learn More
Corning™ Undurchsichtige 384-Well Mikrotiterplatten mit für kleine Volumen
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
- Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
- Unbehandelt für lösungsbasierte Assays erhältlich, mit hoher Bindung für Immunassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 112 μ l
- Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
- Oberfläche/Well: 0,06cm2
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,03 cm2 |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | TC-behandelt |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 5 bis 40 μl |
| Mehr anzeigen |