Learn More
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10713767 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Runder Boden (U-Well)
Oberflächenbehandlung:
Hohe Bindungskapazität
Nicht-bindend
Unbehandelt
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10713767
Marke: Corning™ 3577
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 384-Well einfarbige schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten eignen sich für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
  • Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
  • Unbehandelt für lösungsbasierte Assays erhältlich, mit hoher Bindung für Immunassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 112 µl
  • Arbeitsvolumen: 20 µl bis 80 µl
  • Oberfläche/Well: 0,06cm2
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 20 bis 80 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Hohe Bindungskapazität
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann Medien (>10 kD) und große Biomoleküle binden, die ionische Gruppen und/oder hydrophobe Bereiche aufweisen Die Nachweisgrenze beträgt ca. 400 bis 500 ng lgG/cm2
Menge 50/Karton