Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte 384-Well-Mikrotiterplatte, mit Flachboden, umfangreicher Inhalt
Artikelnummer. 17740708 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17740708
Marke: Corning™ 4581
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Schwarz, klarer Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel; Art: Boden aus optischem Glas
Schwarze Mikrotiterplatten mit Glasboden von hoher optischer Qualität sind ideal für die Durchführung von zellbasierten High-Content-Assays mit Bildgebungssystemen. Der Glasboden bietet eine flache und optisch klare Oberfläche, die die Autofokuszeit reduziert, den Durchsatz erhöht und daher für Zellwachstum ideal geeignet ist.
  • Hohe optische Qualität und kratzfestes Glas
  • Die Glasbodenstärke von 200 μm eignet sich gut für die bildgebende Mikroskopie.
  • Die Bodenplanität von < 50 μm gewährleistet Ebenheit für bildgebende Geräte
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz und minimaler Crosstalk für höchstmögliche optische Qualität in zellbasierten Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 16 x 24
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Material Cycloolefin Copolymer
Anzahl Wells 384
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Durchfürhung von zellbasierten High-Content-Assays mit Bildgebungssystemen
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung