Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte 384-Well-Mikrotiterplatte mit Flachboden für hohen Gehalt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15388271 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15388271
Marke: Corning™ 4681
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel; Typ: Folienboden
Der Folienboden bietet eine flache und optisch klare Oberfläche, die die Autofokuszeit reduziert, den Durchsatz erhöht und daher für Zellwachstum ideal geeignet ist.
  • Aus hoher optischer Qualität und kratzfestem Glas
  • TC-behandelte Platte mit flachem, schwarzem Well-Boden
  • Die Glasbodenstärke von 200 μm eignet sich gut für die bildgebende Mikroskopie.
  • Die Well-Bodenplanität von <50 μm gewährleistet Ebenheit für bildgebende Geräte.
  • Geringe Hintergrundfluoreszenz und minimaler Crosstalk ermöglichen höchstmögliche optische Qualität für zellbasierte Assays.
  • Die Geometrie der 384-Well-Mikrotiterplatte eliminiert Reagenzverlust aufgrund von Kapillareffekten
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 16 x 24
Bindungsart TC-behandelt
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Material Cycloolefin Copolymer
Anzahl Wells 384
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 20/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung