Learn More
Corning™ X50 1536 Well 10 μl Assay Mikroplatten schwarz, .
Ideal für eine Vielzahl von HTS-miniaturisierten Assays
Marke: Corning™ 3936
Additional Details : Gewicht : 0.00989kg
Beschreibung
- Nichtrecyceltes Polystyrol
- U-Boden-Wells besitzen eine quadratisch-auf-runde Ausführung
- Maximales Volumen von 10 μl
- Empfohlenes Arbeitsvolumen von 8 μl
- Die Plattenmaße entsprechen den SBS (Society of Biomolekulare Standards)-Standards
- Undurchsichtige Platten haben eine unbehandelte Oberfläche
- Nicht steril
- Ohne Deckel
Spezifikation
Standard | |
32 x 48 | |
Polystyrol | |
8 μl | |
Unbehandelt | |
Für eine Vielzahl von HTS miniaturisierten Assays, Immobilisierung großer Moleküle | |
10 St./Packung |
Ohne Deckel | |
Schwarz | |
1536 | |
Nicht steril | |
Rund | |
50/Karton | |
50/Karton |