Learn More
Corning™ 0,25 % Trypsin in HBSS ohne Calcium und Magnesium
Beschreibung
Zellkulturkomponenten
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Reagenz zur Zellkulturdissoziation |
| Sterilität | Steril |
| Ohne Additive | Kein Calcium, Kein Magnesium |
| pH | 7 bis 7,6 |
| Menge | 6 × 100 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.