Learn More
Corning™ 0.05 % Trypsin/0.53 mm EDTA in HBSS ohne Calcium und Magnesium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 × 100 mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15303651 6 × 100 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15303651 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 25051CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.80 CHF
    74.29 CHF / 6 Stück
    Sparen 11.51 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur enzymatischen Freisetzung adhärenter Zellen aus Gewebekulturplatten für das Passagieren verwendet.
  • Enthält Trypsin in einer Konzentration von 0.05 % mit 0.53 mM EDTA und Natriumbikarbonat
  • Niedriger Endotoxingehalt
  • EDTA verbessert den Wirkungsgrad von Trypsin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium
pH 7 bis 7,6
Menge 6 × 100 mL