Learn More
Corning™ 0.05 % Trypsin/0.53 Millimolar EDTA in HBSS ohne Kalzium, Magnesium oder Natriumbicarbonat
Wird zur enzymatischen Freisetzung adhärenter Zellen aus Gewebekulturplatten für das Passagieren verwendet.
Marke: Corning™ 25-052-CV
Additional Details : Gewicht : 3.76000kg
Beschreibung
- EDTA verbessert den Wirkungsgrad von Trypsin.
- Hergestellt gemäß branchenführender Normen, um einen niedrigen Endotoxingehalt und hervorragende Ergebnisse zu gewährleisten
- Analysenzertifikat verfügbar.
- Enzymatische Dissoziationsreagenzien auf Schweine-Parvovirus getestet
Spezifikation
-20 °C | |
Trypsin | |
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
6 × 500 mL |
Flüssigkeit | |
Steril | |
7 bis 7,6 |