Learn More
Maiskeimöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10208473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10208473
Marke: Thermo Scientific Acros 405430025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 8001-30-7
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-30-7
MDL-Nummer MFCD00130865
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Corn oil
Dichte 0.9200g/mL
Flammpunkt >200°C
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4730 to 1.4760
Menge 2.5 kg
Merck Index 14, 2533
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble