Learn More
JULABO™ CORIO CD-B13 Bad-/Umwälzthermostat .
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 bis 19 l
17 bis 27 l
26 bis 39 l
9 bis 13 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- USB-Anschluss
- Hochwertige Badetanks aus Edelstahl
- Integrierte Ablassschraube
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Beschreibung | Umwälzthermostat |
| Kapazität (metrisch) | 17 bis 27 l |
| Flussrate | 15 l/min. |
| Temperaturbereich | 20°C bis 150°C |
| Display | LED |
| Heizleistung | 2 kW |
| Enthält | 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker) |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Max. Druck | 0,35 bar |
| Mehr anzeigen |