Learn More
Corilagin, TRC
Artikelnummer. 30359520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359520 1 mg -
30364596 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6954001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23094-69-1
Summenformel C27 H22 O18
Molekulargewicht (g/mol) 634.45
IUPAC-Name [(1S,19R,21S,22R,23R)-6,7,8,11,12,13,22,23-Octahydroxy-3,16-Dioxo-2,17,20-Trioxatetracyclo[17.3.1.04,9.010,15]Trikosa-4,6,8,10,12,14-Hexaen-21-yl] 3,4,5-Trihydroxybenzoat
SMILES O[C@@H]1[C@H]2COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3c4c(O)c(O)c(O)cc4C(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Corilagin
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H22O18/c28-9-1-6(2-10(29)16(9)32)24(39)45-27-22(38)23-19(35)13(43-27)5-42-25(40)7-3-11(30)17(33)20(36)14(7)15-8(26(41)44-23)4-12(31)18(34)21(15)37/h1-4,13,19,22-23,27-38H,5H2/t13-,19-,22-,23+,27+/m1/s1
Formelmasse 634.0806