Learn More
(-)-Corey Lactone Diol, TRC
Artikelnummer. 30356023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356023 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356023 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC694995250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32233-40-2
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
Synonym (3aR,4S,5R,6aS)Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
IUPAC-Name (3aR,4S,5R,6aS)-5-Hydroxy-4-(Hydroxymethyl)-3,3a,4,5,6,6a-Hexahydrocyclopenta[b]furan-2-on
SMILES OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Corey Lactone Diol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m1/s1
Formelmasse 172.0736