Learn More
Brady™ Kernpapier-Etiketten, 76 mm
Artikelnummer. 31751199 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101.60 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
31751199 203.20 x 101.60 mm 1 Rollen
31751190 101.60 x 101.60 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31751199 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 324913
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Druckbare Papieretiketten für Direkt-Wärmedrucker
  • Ideale Labelgröße für logistische Anwendungen.
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Papier
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Direkte Thermik
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady i6100
Anzahl pro Packung 3000
Form Rechteck
Dicke (angloamerikanisch) 0,0039 in.
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Abmessungen (L x B) 203.20 x 101.60 mm
Länge (angloamerikanisch) 203.20 mm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.60 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 101.60 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 203.20 mm
Alternate Part Number i61-DT-411-7604-.75