Learn More
Cordycepin, TRC
Artikelnummer. 30006937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006937 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006937 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC68580010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-03-0
Summenformel C10 H13 N5 O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.24
Synonym Adenosine, 3'-deoxy-, Cordycepin (6CI,7CI), 3'-Deoxyadenosine, 9-(3-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, 9-Cordyceposidoadenine, 9H-Purin-6-amine, 9-(3-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, Cordycepine, NSC 401022, NSC 63984, β-D-erythro-Pentofuranoside, adenine-9 3-deoxy-
IUPAC-Name (2R,3R,5S)-2-(6-Aminpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cordycepin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
Formelmasse 251.1018
Reinheit (%) >95%