Learn More
Masterflex™ Verlängerungskabel, RJ-12
Artikelnummer. 12324568
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
4,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12324568
Marke: Masterflex™ 7709504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Machen Sie das Beste aus Ihrer Masterflex™ Pumpe mit Anschlusskabeln, Ersatzteilen und anderem Zubehör.
  • Wählen Sie Zubehör und Austauschteile, die für Ihre Masterflex™ Pumpe geeignet sind
  • Längere Kabel erhöhen die Flexibilität
Spezifikation
Beschreibung Optionales Verlängerungskabel, RJ12; 15 ft (4,5 m).
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 15 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 4,5 m