missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated WNT10B Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. p-200107783 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30235780 20 μL 20 Mikroliter
30235900 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30235780 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL4886721020UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The WNT10B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human WNT10B. This antibody recognizes human antigen. The WNT10B antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Spezifikation

Antigen WNT10B
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1G11E4
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 488
Gensymbole SHFM6; WNT-12
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7480
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 43 kDa
Produkttyp Conjugated Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.