Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated CXCR3B-specific Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
130.95 CHF - 420.90 CHF
Spezifikation
Antigen CXCR3B-specific
Klon 1B2D6
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Konjugat CoraLite Plus 488
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238038
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-60065-100UL
100 μL
420.90 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30237838
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-60065-20UL
20 μL
130.95 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The CXCR3B-specific antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human CXCR3B-specific. This antibody recognizes human antigen. The CXCR3B-specific antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
CXCR3B-specific
1000 μg/mL
CoraLite Plus 488
Mouse
2833
Peptide
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
1B2D6
Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Liquid
Human
CD182; CD183; CKR-L2; CMKAR3; GPR9; IP10-R; Mig-R; MigR
IgG2b
Protein A purification
Conjugated Antibody