missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated CD300A Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
127.75 CHF - 335.55 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD300A |
|---|---|
| Klon | 2F9C5 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Not Available |
| Konjugat | CoraLite Plus 488 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30235885
|
Proteintech
CL488-67242-20UL |
20 μL |
127.75 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30233209
|
Proteintech
CL488-67242-100UL |
100 μL |
335.55 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
CoraLite™ Plus 488-conjugated CD300A Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech shows reactivity in Human samples.Spezifikation
| CD300A | |
| 1000 μg/mL | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| 11314 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 2F9C5 | |
| Not Available | |
| Liquid | |
| Human | |
| CMRF-35-H9; CMRF-35H; CMRF35H; CMRF35H9; IGSF12; IRC1; IRC2; IRp60 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Conjugated Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts