Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated C9orf72 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
130.95 CHF - 420.90 CHF
Spezifikation
Antigen C9orf72
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Immunofluorescence
Konjugat CoraLite Plus 488
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236314
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-22637-100UL
100 μL
420.90 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233761
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-22637-20UL
20 μL
130.95 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The C9orf72 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human C9orf72. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The C9orf72 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
C9orf72
Immunofluorescence
Liquid
Human, Mouse, Rat
MGC23980; RP11-27J8.2
IgG
Antigen affinity purification
Conjugated Antibody
1000 μg/mL
CoraLite Plus 488
Rabbit
203228
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.