Learn More
Coproporphyrin III Dihydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Coproporphyrin III Dihydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C36H38N4O8.2ClH/c1-17-21(5-9-33(41)42)29-14-27-19(3)22(6-10-34(43)44)30(39-27)15-28-20(4)24(8-12-36(47)48)32(40-28)16-31-23(7-11-35(45)46)18(2)26(38-31)13-25(17)37-29;;/h13-16,37,40H,5-12H2,1-4H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48);2*1H/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;; |
| Formelmasse | 726.2223 |
| Reinheit (%) | >95% |