Learn More
Kupferdraht, 0.5 mm (0.02 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364618
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11364618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042979.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: ca.1.75 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Dichte 8.94g/cm3
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9999%, metal basis
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser