Beschreibung
- Dieses Set wurde speziell für 170-Liter-Inkubatoren entwickelt und schafft durch die Nutzung der hervorragenden Wärmeleitfähigkeit von Kupfer ein günstiges Umfeld für Zellkulturen.
- Die Wasserschale trägt dazu bei, ein optimales Feuchtigkeitsniveau im Inkubator aufrechtzuerhalten, was für das Zellwachstum und die Lebensfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist.
- Die vier Kupferregale bieten ausreichend Platz, um die Proben effizient zu organisieren und eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der gesamten Kammer zu ermöglichen. Die überlegenen Wärmeleiteigenschaften von Kupfer gewährleisten stabile und gleichmäßige Temperaturverhältnisse im Inneren des Inkubators und fördern so genaue und zuverlässige Ergebnisse in Ihren Experimenten.
- Rüsten Sie Ihren Inkubator mit diesem Set auf und profitieren Sie von einer verbesserten Wärmeverteilung, einer höheren Temperaturstabilität und einer besseren Feuchtigkeitskontrolle.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 170-Liter-Inkubator |
| Material | Kupfer |
| Typ | Wasserschale und Ablagen-Set |