Learn More
Kupfersulfat, 0,0200 M (M/50), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31750111 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31750111 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R23492001A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wässrige Lösung ist für die Verwendung als allgemeines Laborreagenz konzipiert.
Specifications
Chemischer Name oder Material Copper Sulfate
CAS 7758-99-8, 7732-18-5
Farbe Blau
CAS Min. % 98.0, 0.49
pH ∼4
CAS Max. % 100.0, 0.51
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung Natürliche Polyflasche
Summenformel CuH10O9S
MDL-Nummer MFCD00149681
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name copper(2+) pentahydrate sulfate
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Güte Labor