Learn More
Kupfer-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical J/8025/08
Additional Details : CAS : 3251-23-8 Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 500mL |
---|
Chemische Identifikatoren
3251-23-8 | |
187.554 | |
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N | |
18616 | |
Kupfer;Dinitrat |
CuN2O6 | |
10967 | |
copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv | |
CHEBI:78036 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2] |
Spezifikation
500mL | |
CuN2O6 | |
copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2] | |
187.554 | |
18616 | |
Flüssig | |
1 |
3251-23-8 | |
10967 | |
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N | |
Kupfer;Dinitrat | |
HDPE-Kunststoffflasche | |
CHEBI:78036 | |
Farblos |
Sicherheit und Handhabung
- Copper solution 1000 ppm
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Cupricnitrate