Learn More
Kupferstandard für ICP, ICP-MS 10,000 μg/ml (10,000 ppm) in 2 bis 5 % Salpetersäure (HNO3), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
- ICP, ICP-MS-Referenzstandard, ICP, ICP-MS-Referenzmaterial
- ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
- ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
- ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
- GHS/OSHA-konform, REACH usw.
- Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
- Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
- Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Matrix: 2-5 % HNO3 |
Verpackung | HDPE dreifach ausgelaugt |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Kupfer |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 10,000 µg/mL (10,000 ppm) |
Verfahren | ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement |
Element | Kupfer |
Menge | 250 ml |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
-_PCU4223M1 | Analysenzertifikat | 25/06/2024 | PCU4B2 |
PCU4222E2 | Analysenzertifikat | 27/06/2023 | PCU4B2 |
PCU4221G1 | Analysenzertifikat | 29/07/2021 | PCU4B2 |
PCU4221C1 | Analysenzertifikat | 30/06/2021 | PCU4B2 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COPPER ICP STANDARD SOLUTION
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, copper
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupferstandard für ICP, ICP-MS 10,000 μg/ml (10,000 ppm) in 2 bis 5 % Salpetersäure (HNO3), Reagecon >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur