Learn More
Kupfer-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper sputtering target |
| Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Menge | Je 1 |
| CAS | 7440-50-8 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Summenformel | Cu |
| MDL-Nummer | MFCD00010965 |
| Synonym | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
| InChI-Schlüssel | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |