Learn More
Kupferlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12923394
Verfügbar ab: 27-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Kupferlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8014468 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12923394
Marke: Fisher Chemical S 015 100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Lösung enthält HNO3
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1136255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2025 ArtikelnummerS 015 100
Chargennummer1127436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2025 ArtikelnummerS 015 100
Chargennummer1115096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 ArtikelnummerS 015 100
Chargennummer1084477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 ArtikelnummerS 015 100
Chargennummer1086181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 ArtikelnummerS 015 100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupferlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >