Learn More
Kupferkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, ≥99.995 % (Metallbasis), Sauerstoff-frei, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper slug |
| Namenshinweis | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, Oxygen free |
| Menge | 50 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈0.45g/slug |
| Form | ≈0,45 g/Slug |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | ≥99.995% |