Learn More
Kupfer-Silikonstab, 3,8 x 3,8 x 30 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper Silicon bar |
| Namenshinweis | 3.8x3.8x30cm |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Cu:Si; 97:3 wt% |
| Menge | 1 Pc. |
| Gewicht | ≈3.7kg/bar |
| Form | asymp;3,7 kg/bar |
| MDL-Nummer | MFCD02684526 |
| Synonym | Everdur™ Silicon Bronze |