Learn More
Kupferkugeln, 0,8–2 mm (0,03–0,08 in.), 99,5 % (Metallbasis)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper |
| Aussehen | Copper colored shot |
| Dichte | 8.94g/cm3 |
| Menge | 500 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dampfdruck | 0 hPa |
| Prozentgehaltsbereich | 99.5% (Metals basis) |
| Form | Shot, 0.8 bis 2 mm (0.03 bis 0.08 Zoll) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 63.55 |
RUO– Nur für Forschungszwecke