Learn More
Kupferstab, 2.0 mm (0.08 in.) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 cm
30 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
30 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365028 10 cm 10 Zentimeter
11355028 30 cm 30 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043973.BS
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper rod
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) dia.
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.81g/10cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%