Learn More
Kupferpulver, halbkugelförmig, -50 +70 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper powder |
| Menge | 2 kg |
| Netzgröße | −50+70 Mesh |
| Geruch | Odorless |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Reinheit (%) | 99% |