Learn More
Kupferpulver, -625 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374608
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374608 250 g 250 Gramm
11384608 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042455.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored powder
Menge 250 g
Netzgröße -625 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Pulver