Learn More
Kupferplatte, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC, frei von Sauerstoff, hohe Leitfähigkeit), Legierung 101, 2.4 mm (0.093 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483955 300 x 300 mm 1 Stück
15473955 150 x 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045210.HB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper plate, Alloy 101
Namenshinweis Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 2.4mm (0.093 in.) thick
Menge 300 x 300 mm
Form Platte
MDL-Nummer MFCD00010965