Learn More
Kupferisotopenstandard: Cu @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Cu-65)
Artikelnummer. 30314759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30314759 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314759 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLIS65CU50
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper-65
CAS 14119-06-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Copper-65
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 65 Cu
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym 65 Cu
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [65 Cu]
Element Cu
IUPAC-Name Kupfer-65
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 64.93
Menge 50 mL
Formelmasse 64.9278