Learn More
Kupfer(II)-sulfid, ultratrocken, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387867 10 g 10 Gramm
11377867 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014300.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-40-4 | CuS | 95.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-40-4
Summenformel CuS
Molekulargewicht (g/mol) 95.61
MDL-Nummer MFCD00016066
InChI-Schlüssel OMZSGWSJDCOLKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii sulfide, copper monosulfide, cupric sulfide, copper sulfide, copper blue, copper sulphide, oil blue, covellite, copper 2+ sulfide, horace vernet's blue
PubChem CID 14831
SMILES [S--].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfide
Schmelzpunkt 220°C (decomposition)
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,2965
IUPAC-Name Kupfersulfanyliden
Formelmasse 95.6
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Brechungsindex 1.45
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 3.9 g/mL to 4.6 g/mL