Learn More
Kupfer(II)-sulfat, TRC
Artikelnummer. 30136363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136363 10 g 10 Gramm
30004318 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136363 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC72504010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel Cu . O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 159.61
Synonym Cupric sulfate, Copper(2+) sulfate (1:1) (ACI), Baijunling, Black blue stone, Blue Copper, Blue stone, Blue vitriol, Bluestone, Copper monosulfate, Copper sulfate, Copper sulfate (1:1), Copper sulfate (CuSO4), Copper(2+) sulfate, Copper(II) sulfate, Cuivrol, Cupric sulfate anhydrous, Copper (II) sulphate anhydrous, Cupric sulphate, CuPRiX20, Delcup, EarthTec, Hylinec, Incracide 10A, Incracide E 51, MAC 570, Mastercop, Monocopper sulfate, Reducer Cu, Roman vitriol, Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1), Sulfuric acid, monocopper(1+) salt, Upinorg, XWHGS 005
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [Cu+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper sulfate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Formelmasse 158.8813