Learn More
Kupfer(II)-sulfatlösung, Maßlösung, 0,1 M CuSO4, Solstice
Artikelnummer. 15674840 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15674840 6 x 1 l 6 Stück
15664840 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15674840 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 351856X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 CHF
    812.33 CHF / 6 Stück
    Sparen 107.67 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, 0.1 M CuSO4
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7 , 7732-18-5
Summenformel CuO4 S
Molekulargewicht (g/mol) 159.602
MDL-Nummer MFCD00010981
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfersulfat, Kupfer(II)-sulfat, Kupfersulfat, wasserfrei, Kupfer2+-Sulfat, Blaustein, Kupfermonosulfat, Kupfer(II)-sulfat, wasserfrei, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Siedepunkt >100 °C
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat-Lösung
Namenshinweis Volumetrisch, 0,1 M CuSO4
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥0.2500%
CAS Max. % ≤100.0000%, <2.5000%
Physikalische Form Flüssig
Menge 6 x 1 l
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.02 g/cm3
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 159.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M CuSO4